Acridine 97%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
A23609-5G A23609-25G
A23609-5GEA 61.8 EUR InStock
A23609-5G A23609-25G
Acridine 97%, Sigma-Aldrich®
Acridine
Acridine is a small cationic and planar dye that mainly binds to RNA and DNA. These dyes are strongly fluorescent. It resembles the structure of xanthene except that the heteroatom is nitrogen, not oxygen. Acridine is suitable for nucleic acid staining, particularly for cell cycle determination. Acridines are used as fluorescent materials for visualisation of biomolecules, and in laser technologies.
Formule: C₁₃H₉N
Point d'ébullition: 346 °C (lit.)
Point de fusion: 107...110 °C (lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00005025
Numéro CAS: 260-94-6
EINECS: 205-971-6
ONU: 2713
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fa758dffbcc4d600937cc56d2f11cb80624e845&vid=1671db5d1a6f3467bf2093285463ff09da8212fe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Light Yellow to Very Dark Yellow and Light Beige to Beige and Light Brown to Brown
Appearance (Form) Powder or Crystals
Infrared spectrum Conforms to Structure
Purity (Titration by HCL04) 96.5 - 103.5%
Purity (HPLC) ≥96.5%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité