1,4,7,10-Tétraoxa-13-azacyclopentadécane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,4,7,10-Tetraoxa-13-azacyclopentadecane, 1-Aza-15-crown 5-Ether, 1,4,7,10-Tetraoxa-13-azacyclopentadecane
H51064.MD H51064.03 H51064.06
H51064.MDEA 82 EUR InStock
H51064.MD H51064.03 H51064.06
1,4,7,10-Tétraoxa-13-azacyclopentadécane ≥97%
1,4,7,10-Tétraoxa-13-azacyclopentadécane
Purity: 97% CAS No.: 66943-05-3 Molecular Formula: C10H21NO4 Formula Weight: 219.28 Beilstein Reference: 971959 MDL No.: MFCD00075465
Formule: C₁₀H₂₁NO₄
MW: 219,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075465
Numéro CAS: 66943-05-3
EINECS: 266-523-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité