Benzo[c]acridine
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBCR-158EA 874 EUR InStock
PROOBCR-158
Benzo[c]acridine
Benzo[c]acridine
Formule: C₁₇H₁₁N
Numéro CAS: 225-51-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité