Benzo-18-crown-6 (benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Benzo-18-crown 6-Ether
243980010 243980050
ACRO243980010EA 42.7 EUR InStock
ACRO243980010 ACRO243980050
Benzo-18-crown-6 (benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) 97%
Benzo-18-crown-6 (benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane)
Formule: C₁₆H₂₄O₆
MW: 312,36 g/mol
Point de fusion: 40…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062741
Numéro CAS: 14098-24-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité