Benzo-15-crown-5 (benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane) ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A16011.03 A16011.06 A16011.PG
A16011.03EA 38.8 EUR InStock
A16011.03 A16011.06 A16011.PG
Benzo-15-crown-5 (benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane) ≥98%
Benzo-15-crown-5 (benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
Benzo-15-crown-5 is used in synthetic chemistry. It plays a major role and involved in complexation through ether oxygen. It is used in phase-transfer catalyst system. It is involved in 'Host-Guest' chemistry to identify the move of essential elements in the body. It can play the part of very complicated biological reactions such as enzyme functions, which finds application in the development of new pharmaceuticals.
Purity: 98% CAS No.: 14098-44-3 Molecular Formula: C14H20O5 Formula Weight: 268.31 Melting Point: 78-82° Beilstein Reference: 1624106
Formule: C₁₄H₂₀O₅
Point de fusion: 78…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005945
Numéro CAS: 14098-44-3
EINECS: 237-947-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité