Benzo-15-crown-5 (benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
Synonyms: Benzo-15-crown-5
002501-1G 002501-5G
FLUO002501-1GEA 0 EUR InStock
FLUO002501-1G FLUO002501-5G
Benzo-15-crown-5 (benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
Benzo-15-crown-5 (benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
Formule: C₁₄H₂₀O₅
MW: 268,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005945
Numéro CAS: 14098-44-3
EINECS: 237-947-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité