1,4,10,13-Tétraoxa-7,16-diazacyclooctadécane (Kryptofix® 22) 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Diaza-18-crown-6, 1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane
H51063.MD H51063.03 H51063.06
H51063.MDEA 62.9 EUR InStock
H51063.MD H51063.03 H51063.06
1,4,10,13-Tétraoxa-7,16-diazacyclooctadécane (Kryptofix® 22) 96%
1,4,10,13-Tétraoxa-7,16-diazacyclooctadécane (Kryptofix® 22)
Purity: 96% CAS No.: 23978-55-4 Molecular Formula: C12H26N2O4 Formula Weight: 262.35 Beilstein Reference: 609764 MDL No.: MFCD00005112
Formule: C₁₂H₂₆N₂O₄
MW: 262,35 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005112
Numéro CAS: 23978-55-4
EINECS: 245-965-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité