Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I) 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
169800100 169800500
ACRO169800100EA 53.3 EUR InStock
ACRO169800100 ACRO169800500
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I) 98+%
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I)
Formule: C₂₀H₂₄O₆
Point d'ébullition: 380…384 °C (679 mmHg)
Point de fusion: 160…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005098
Numéro CAS: 14187-32-7
EINECS: 238-041-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
HPLC ≥98.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité