L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sondes pour oxygène dissous, InLab® 605-ISM
Fournisseur: Mettler - Toledo
51344611 51344612 51344613
664-0041EA 1110 EUR InStock
664-0041 664-0135 METT51344613
Sondes pour oxygène dissous, InLab® 605-ISM
Électrodes Sondes à oxygène dissous
The InLab® 605-ISM DO sensor incorporates the newest technology in polarographic dissolved oxygen determination.
  • High accuracy and reproducibility
  • Membrane is protected by a steel mesh
  • Shaft is made out of extremely resistant glass fibre reinforced PPS (polyphenylene sulfide)
  • Withstand harsh conditions in factories, laboratories or out in the field
The InLab® 605-ISM sensor can be used in combination with a SevenExcellence multichannel benchtop meter or the SevenGo 68 dual channel portable meters.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité