Colonnes HPLC, Chromolith® NH₂
Fournisseur: Merck
Chromolith®
1.52027.0001EA 644 EUR InStock
1.52027.0001 1.52030.0001 1.52028.0001 1.52026.0001
Colonnes HPLC, Chromolith® NH₂
Colonnes pour chromatographie
Composées de silice monolithe très poreuses avec une structure de pore bimodale révolutionnaire, elles permettent une efficacité de séparation élevée avec des pertes de charge faibles. Ces colonnes permettent une utilisation prolongée à un pH compris entre 2,5 et 7,5, et offrent une tolérance de matrice et une vitesse d'analyse élevées. Informations techniques.
Le principal domaine d'application des phases aminées est la séparation des hydrates de carbones (mono et disaccharides, comme le fructose, le glucose, le sucrose, le maltose et le lactose), des anions et des acides organiques. Ces colonnes peuvent être utilisées pour la chromatographie en phase normale, la chromatographie en phase inverse et la séparation par faible échange d'anions.
Le principal domaine d'application des phases aminées est la séparation des hydrates de carbones (mono et disaccharides, comme le fructose, le glucose, le sucrose, le maltose et le lactose), des anions et des acides organiques. Ces colonnes peuvent être utilisées pour la chromatographie en phase normale, la chromatographie en phase inverse et la séparation par faible échange d'anions.
Taille des macropores : 2 μm
Taille des mésopores : 13 nm (130 Å)
Volume des pores : 1 ml/g
Volume total des pores : 3,2 ml/g
Surface spécifique : 300 m²/g
Modification de surface : aminopropyle
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité