Blood dilution vials
Fournisseur: Simport
SIMPV130EA 717 EUR InStock
SIMPV130 SIMPV130-1
Blood dilution vials
Fioles
The dilution vials are made of PS with optically clear parallel sides. The snap cap is spill proof and can be easily removed.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité