Pelle de remplissage pour produits alimentaires
Fournisseur: BURKLE
8300-5010 8300-5012 8300-5011
BURK8300-5010EA 12.3 EUR InStock
BURK8300-5010 BURK8300-5012 233-0195
Pelle de remplissage pour produits alimentaires
Pelles
PP, blanc. Ces pelles résistantes sont parfaites pour une utilisation dans le traitement des produits alimentaires, l'agriculture, la pisciculture, l'échantillonnage et pour un usage vétérinaire.
  • Nettoyage facile
  • Surface lisse et antiadhésive
  • Autoclavables à 121 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité