Safety lancets, BD Microtainer® QuikHeel™
Fournisseur: BD Medical
BD Microtainer® QuikHeel™
BDAM368103EA 359 EUR InStock
BDAM368103 BDAM368102
Safety lancets, BD Microtainer® QuikHeel™
Lancettes
This lancet is used for capillary blood collection from the heels of premature babies, newborns and infants.
  • Extra thin steel blade with a defined incision depth and width
  • Fine, clean, surgical incision at the touch of a button for a proper blood flow
  • Concealed blade remains enclosed by the housing and eliminates any possibility of injury or reuse
  • Tapered grips for a better localisation of the puncture site
Conditionnement: Individually wrapped in sterile packaging.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité