Headspace/soil gas syringes
Fournisseur: SGE a Trajan company
008775 008975 031571
SGEA008775EA 246 EUR InStock
SGEA008775 SGEA008975 SGEA031571
Headspace/soil gas syringes
Seringues Seringues de chromatographie
The gas tight syringes are fitted with a valve (SVLL) and a special Luer probe with a side hole for efficient sample intake.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité