Gants à usage général, Tricoton Ultralight
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
RGT350/8 RGT350/9 RGT350/6 RGT350/7
DALLRGT350/8EA 15.3 EUR InStock
DALLRGT350/8 DALLRGT350/9 DALLRGT350/6 DALLRGT350/7
Gants à usage général, Tricoton Ultralight
Gants
Ces gants tricotés en coton léger limitent la pénétration de saleté tout en offrant une protection contre les petites coupures.
  • Technique de tricotage pour un ajustement à la main et une bonne dextérité
  • Confort maximum et robustesse améliorée
  • Le coton pur a un niveau de pH neutre : doux pour la peau, limite l'absorption de la transpiration
  • La couleur claire augmente les propriétés d'hygiène et de propreté
Ideal for fine handlings in clean environments. Can also be used as undergloves.
Certifications: Cat. I.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité