Gants résistant aux perforations, Picguard
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
2397200/9 2397200/8 2397200/10 2397200/7
112-1856EA 115 EUR InStock
112-1856 112-1855 112-1857 DALL2397200/7
Gants résistant aux perforations, Picguard
Gants
Ces gants en polyester Coolmax avec fibre para-aramide/revêtement de polyuréthane et doublure en polyester et viscose ont été conçus pour protéger contre les perforations par aiguilles et d'autres matériaux de perforation.
  • Doublure régulatrice de température
  • Grand confort et dextérité
  • Conception ergonomique : sensible au toucher
  • Avec une bride de les accrocher à un vêtement ou à un support
  • Couleurs très visibles
Parfaits pour toutes les activités à risques élevés de piqûres avec aiguilles ou de perforations (jardinage, industrie du poisson, services de l'armée).
Certifications: EN 388 (4444) ; Cat. II ; ASTM 1342
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité