Dosettes, cuivre, réactifs pour instruments Hach®
Fournisseur: VWR Chemicals
85605.620EA 58.1 EUR InStock
85605.620 85605.680
Dosettes, cuivre, réactifs pour instruments Hach®
Kits de tests environnementaux
Les réactifs en sachet de poudre VWR® sont conçus pour être utilisés avec tous les instruments portatifs ou de paillasse Hach® d'une capacité de cellule de 16 mm . Aucun étalonnage n'est nécessaire. Les sachets, scellés individuellement dans de l'aluminium, ne sont pas altérés par les conditions ambiantes et contiennent des doses pré-mesurées de réactifs en poudre pour une utilisation précise et pratique et une grande solubilité.
  • Précis
  • Rapide et pratique grâce à une dissolution plus facile que les comprimés et à une longue durée de conservation
  • Aucun étalonnage nécessaire
  • Le bord biseauté empêche le réactif de rester coincé dans les coins
* DEHA = N,N-Diethylhydroxylamine
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité