Raccords de colonnes capillaires GC, SilTite™ μ-Unions
Fournisseur: SGE a Trajan company
073560 073561 073562 073563 073564 073565 073566 073567 073568 073569 073570 073571 073572 073573 073574
568-0287EA 171 EUR InStock
568-0287 568-0288 568-0289 568-0290 568-0291 568-0292 568-0293 568-0294 568-0295 568-0296 568-0297 568-0298 568-0299 568-0300 568-0301
Raccords de colonnes capillaires GC, SilTite™ μ-Unions
Raccords et connecteurs
Les ferrules pour colonnes de 0,1 - 0,25 mm de diamètre interne présentent des orifices de 0,4 mm. Les ferrules pour colonnes de 0,32 mm de diamètre interne présentent des orifices de 0,5 mm. Les ferrules pour colonnes de 0,53 mm présentent des orifices de 0,8 mm.
  • Pas de volume mort, pour une forme optimale des pics
  • Technologie FingerTite sans fuite
  • Inertes
  • Stables en présence de températures extrêmes et de variations de pression
  • Les ferrules SilTite™ ne nécessitent aucun resserrage après installation
Information de livraison: chaque boîte est livrée avec 2 raccords, 5 ferrules à raccord double et les outils nécessaires.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité