Screw-in tubing connectors, straight, BOLA
Fournisseur: Bohlender
D579-26 D579-24 D579-22 D579-06 D579-04 D579-02
BOHLD579-26 BOHLD579-24 BOHLD579-22 BOHLD579-06 BOHLD579-04 BOHLD579-02
Screw-in tubing connectors, straight, BOLA
Raccords et connecteurs
Straight fitting, made of PTFE, with one connector for elastic tubing (e.g. Viton®, Tygon®, silicone) and one screw-in thread (either NPT or G).
  • Temperature resistance from −200 to +250 °C
  • Universal chemical resistance
  • Suitable for vacuum
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité