Bandelettes de test, nitrite, Reflectoquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.16973.0001 1.16732.0001
1.16973.0001EA 64.2 EUR InStock
1.16973.0001 1.16732.0001
Bandelettes de test, nitrite, Reflectoquant®, Supelco®
Kits de tests environnementaux
Bandelettes pour applications sur RQflex 10, RQflex®10 Plus et RQflex® 20.
  • Les résultats quantitatifs des bandelettes peuvent être imprimés
  • Calibration à code barres
  • Faible coût d'analyse
  • Test rapide avec une quantité minime de réactifs pour une élimination aisée
Nitrite is naturally present in soil, water and food, and regularly testing its concentration is essential for many applications. Nitrites must be closely monitored in drinking and groundwater as well as in process, waste, or aquarium water. In farm produce and fruit juices, high nitrate concentrations affect quality and keeping properties and can constitute serious health risks. Nitrites are also used in additives for food products and serve as corrosion inhibitors in engine cooling systems.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité