Wash bottles, narrow neck, with screw cap, BOLA
Fournisseur: Bohlender
A114-04 A114-03 A114-02
BOHLA114-04EA 726 EUR InStock
BOHLA114-04 BOHLA114-03 BOHLA114-02
Wash bottles, narrow neck, with screw cap, BOLA
Flacons Pissettes
PFA, translucent.
  • Temperature resistance: from −200 to +250 °C
  • Universal chemical resistance
  • Non porous
  • Graduated
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité