L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Multiple distributors for bottles, EX, BOLA
Fournisseur: Bohlender
D864-08 D865-08
BOHLD864-08EA 158 EUR InStock
BOHLD864-08 BOHLD865-08
Multiple distributors for bottles, EX, BOLA
Capuchons Bouchons pour flacons
Black screw cap, made of conductive PPS-EX, for GL 45 threaded bottles and distributor body made of conductive PTFE-EX.
  • Very good chemical resistance
  • Temperature resistant from −20 to +200 °C
  • Suitable for vacuum applications
For the removal or filling of aggressive or pure liquids. For the connection of hoses, tubes and probes into vessels. Hoses with a maximum external diameter of  8,5 mm can be inserted through the necks.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité