Fork wrenches, BOLA
Fournisseur: Bohlender
D647-08 D647-24
BOHLD647-08EA 109 EUR InStock
BOHLD647-08 BOHLD647-24
Fork wrenches, BOLA
Clés à molette
These glass fibre reinforced PA fork wrenches can be used for tightening or opening screw joints also at high working temperatures.
  • Good chemical resistance
  • Temperature resistant from −10 to +140 °C
  • Low weight reduces risk of injury or damage
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité