Adapters for chromatography applications, BOLA
Fournisseur: Bohlender
F757-03 F757-09 F755-03 F755-15 F757-15 F757-12 F755-09 F757-06 F755-12 F755-06
BOHLF757-03EA 35.7 EUR InStock
BOHLF757-03 BOHLF757-09 BOHLF755-03 BOHLF755-15 BOHLF757-15 BOHLF757-12 BOHLF755-09 BOHLF757-06 BOHLF755-12 BOHLF755-06
Adapters for chromatography applications, BOLA
Raccords et connecteurs
Black, screw cap made of PPS with GL thread and body made of PTFE with female thread UNF 1/4” 28G. The bottle neck is adjusted by an o-ring behind an elastic sealing lip.
  • Temperature resistance: from −50 to 200 °C
  • Very good chemical resistance
  • FDA conformity
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité