Bottles, wide neck, safety coated, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
216627 216629 216637 216639
WHEA216627EA 214 EUR InStock
WHEA216627 WHEA216629 WHEA216637 WHEA216639
Bottles, wide neck, safety coated, WHEATON®
Flacons Flacons en verre
Bottles, made from clear soda-lime glass that conforms to USP Type III requirements. Wide neck for use with solid sample.
  • Plastisol coating for safety
  • Non-slip coating allows for greater ease and stability when handling wet or dry
  • Black phenolic poly-vinyl lined cap
Bottles with screw caps come attached to help maintain cleanliness.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité