Tubings, PFA, BOLA
Fournisseur: Bohlender
S1811-02 S1811-04 S1811-06 S1811-28 S1811-18 S1811-40 S1811-24 S1811-30 S1811-10 S1811-14 S1811-50 S1811-12 S1811-08 S1811-26 S1811-22 S1811-20 S1811-16 S1811-05 S1811-07 S1811-03
BOHLS1811-02EA 17.2 EUR InStock
BOHLS1811-02 BOHLS1811-04 228-1197 BOHLS1811-28 BOHLS1811-18 BOHLS1811-40 BOHLS1811-24 BOHLS1811-30 BOHLS1811-10 BOHLS1811-14 BOHLS1811-50 BOHLS1811-12 BOHLS1811-08 BOHLS1811-26 BOHLS1811-22 BOHLS1811-20 BOHLS1811-16 BOHLS1811-05 BOHLS1811-07 BOHLS1811-03
Tubings, PFA, BOLA
Tuyaux Transfer Tubing
Made of PFA, transparent
  • Temperature resistance: −200 to +260°C
  • Gastighttubing
  • Almost universal chemical resistance
  • Resistant to irradiation and weather
  • Sterilized in autoclaves
  • Mechanical strength even at high temperatures
Applications include perfect tubing for aggressive and pure liquids or gases. Good bending radius and burst pressure.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité