Bottles, narrow neck, round, PET, with screw caps, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
WHEA221135EA 250 EUR InStock
WHEA221135
Bottles, narrow neck, round, PET, with screw caps, WHEATON®
Flacons Flacons en plastique
PET, clear.
  • PET offers clarity of glass with the safety of plastic
  • Good alcohol and solvent barrier; not good for strong acids and bases
  • Sterilizable through EtO and gamma radiation
  • Pre-attached white polypropylene screw cap with foamed polyethylene liner
Narrow mouth ideal for liquids.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité