Bottles, narrow neck, round, LDPE, with screw caps, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
221140 221142 221143 221144
WHEA221140EA 189 EUR InStock
WHEA221140 WHEA221142 WHEA221143 WHEA221144
Bottles, narrow neck, round, LDPE, with screw caps, WHEATON®
Flacons Flacons en plastique
LDPE, translucent.
  • Very flexible with high impact strength
  • Excellent for mild and strong buffers, good chemical resistance
  • Narrow mouth ideal for liquids
  • Pre-attached white polypropylene screw cap with foamed polyethylene liner
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité