Capillary Tubing, PEEK, BOLA
Fournisseur: Bohlender
S1817-16 S1817-20 S1817-08 S1817-12
BOHLS1817-16EA 59 EUR InStock
BOHLS1817-16 BOHLS1817-20 BOHLS1817-08 BOHLS1817-12
Capillary Tubing, PEEK, BOLA
Tuyaux Tubulures à chromatographie
PEEK.
  • Temperature resistance: −50 to +250 °C
  • Universal chemical resistance
  • Metal-free
  • Corrosion-proof
  • High pressure resistance
  • Biocompatible
  • High temperature resistance (melting point +334 °C)
Flexible, brown high-pressure tubing for almost all organic or inorganic liquids.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité