Bouchons d'oreilles avec arceau, QB2HYG®
Fournisseur: Honeywell Safety
QB2HYG®
112-2916EA 0 EUR InStock
112-2916
Bouchons d'oreilles avec arceau, QB2HYG®
Bouchons d'oreille Arceaux anti-bruits
Ces bouchons d'oreilles en mousse offrent une protection supra-auriculaire fiable pour les personnes exposées à des bruits intermittents.
  • Doux et ergonomiques pour une protection maximale du conduit auditif
  • Couleurs vives pour une meilleure visibilité
  • Légers et faciles à transporter
RSB : 25 dB
Certifications: EN 352-2
Conditionnement: In a resealable bag.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité