Bottles, narrow neck, round, HDPE, with screw caps, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
221153 221154 221163 221164
WHEA221153EA 141 EUR InStock
WHEA221153 WHEA221154 WHEA221163 WHEA221164
Bottles, narrow neck, round, HDPE, with screw caps, WHEATON®
Flacons Flacons en plastique
HDPE, natural or white.
  • Good chemical resistance
  • Narrow mouth ideal for liquids
  • Pre-attached white polypropylene screw cap with foamed polyethylene liner
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité