Snap caps for sample bottles, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
242612 242616 242619 242615
WHEA242612EA 56.5 EUR InStock
WHEA242612 WHEA242616 WHEA242619 WHEA242615
Snap caps for sample bottles, WHEATON®
Capuchons Bouchons pour flacons
Natural low density polyethylene.
  • All sizes have tabs for easy removal
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
For WHEATON snap cap sample bottles.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité