Huile silicone, 100 cSt 47 V 100
Fournisseur: VWR Chemicals
84542.290EA 131 EUR InStock
84542.290 84542.460
Huile silicone, 100 cSt 47 V 100
Huile silicone
Densité: 0,965 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 321 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132673
Numéro CAS: 63148-62-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Température de travail recommandée -5...+200 °C
Viscosité (25 °C) 92 - 108 cSt
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité