Spouts for jerricans
Fournisseur: S.C.A.T.
610499 610500 610501 610502 610503 610504
590-0845EA 15.8 EUR InStock
590-0845 590-0846 590-0847 590-0848 590-0849 SCTV610504
Spouts for jerricans
Capuchons Bouchons de sécurité
For simple and safe pouring of fluids from containers.
  • Plastic
  • Suitable for S.C.A.T. safety containers
Safety Spouts are also suitable for politainer waste containers and are available in flexible and rigid versions. Designed for the common canister threads S55, S60/61, and S40/71, and made of high-quality PEHD or electrically conductive PEHD-EC material with additional ventilation.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité