L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Seringues
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical
008787 008987
SGEA008787EA 150 EUR InStock
SGEA008787 SGEA008987
Seringues
Seringues Seringues de chromatographie
These syringes are made from borosilicate glass. They are used as a replacement for pump syringes.
  • Accuracy and reproducibility of ±1%
  • Scale length: 60 mm
Thread in plunger button: 6–32 UNC.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité