L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Fraction collectors, Foxy R1 and R2
Fournisseur: COLLECTION PREFIX HPLC
AS-68-3870SA AS-68-3870OL
905-0533EA 14000 EUR InStock
905-0533 905-0119
Fraction collectors, Foxy R1 and R2
Collecteurs de fractions
Foxy R1 and Foxy R2 fraction collectors are ideal for a lot of applications including HPLC, preparative HPLC, protein and peptide purification. The Foxy R1 uses a single collection rack for a small footprint. The two-rack Foxy R2 uses radio frequency identification to automatically detect collection racks for easy set-up. Multiple fraction collectors can be 'daisy chained' together to increase fraction capacity.
  • Sturdy cast aluminium frame
  • Symbolic touch screen interface
  • Built-in Ethernet and RS232 communication capabilities
  • Faster tube changes
  • µl delay
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité