Closures for diagnostic bottles, I-Loc™, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
240676-01 240676-04 240676-05 240676-02
WHEA240676-01EA 97.5 EUR InStock
WHEA240676-01 WHEA240676-04 WHEA240676-05 WHEA240676-02
Closures for diagnostic bottles, I-Loc™, WHEATON®
Capuchons Bouchons pour flacons
Closure made of PP and available with bromobutyl/50 stoppers.
  • Ideal for use with diagnostic bottles
  • Eliminates use of separate aluminum seal and rubber stopper
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité