Screw caps for diagnostic bottles, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
240716-01 240716-02 240716-03 240716-04 240716-05 240706-01 240706-02 240706-04 240706-05
WHEA240716-01EA 107 EUR InStock
WHEA240716-01 WHEA240716-02 WHEA240716-03 WHEA240716-04 WHEA240716-05 WHEA240706-01 WHEA240706-02 WHEA240706-04 WHEA240706-05
Screw caps for diagnostic bottles, WHEATON®
Capuchons Bouchons pour flacons
Screw caps made of PP, with solid top or open top.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Ideal for use with diagnostic bottles.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité