Kits, illustra™ ExoProStar™ 1-STEP
Fournisseur: Cytiva
US77702 US77705 US77720 US77750 US77701
US77702EA 111.11 EUR InStock
US77702 US77705 US77720 US77750 US77701
Kits, illustra™ ExoProStar™ 1-STEP
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Le kit illustra™ ExoProStar™ 1-STEP utilise l'exonucléase I et la phosphatase alcaline illustra™ pour une élimination optimale des amorces non incorporées et des nucléotides. Le kit illustra™ ExoProStar™ permet d'améliorer l'efficacité de la digestion avec aucune dégradation du produit de PCR cible. L'échantillon est maintenu totalement intact et prêt à être immédiatement utilisé selon un traitement manuel ou automatisé.
  • Les deux enzymes sont fournies dans un seul tube et seule une étape de pipettage est nécessaire pour la réaction
  • Protocole rapide en 30 minutes; complète inactivation des enzymes en 15 minutes
  • Adaptable pour différentes tailles
  • Pas de perte de produits de PCR
  • Facilement automatisable
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité