Plaques PCR pour Roche® LightCycler® 480, Axygen®
Fournisseur: Corning
PCR384LC480WNF PCR-96LC480WBC PCR-96LC480WNF PCR-384-LC480W PCR-96LC480CNF PCR-96-LC480-W
732-1219EA 70.2 EUR InStock
732-1219 732-1378 732-1379 732-1376 AXYGPCR-96LC480CNF 732-1591
Plaques PCR pour Roche® LightCycler® 480, Axygen®
Microplaques Plaques PCR
PP, blanc. Microplaques à profil bas compatible avec de nombreux thermocycleurs, mais particulièrement adaptées au Roche® LightCycler® 480.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité