Percoll™
Fournisseur: Cytiva
17-0891-01 17-0891-02 17-0891-09
17-0891-01EA 514 EUR InStock
17-0891-01 17-0891-02 17-0891-09
Percoll™
Cell Separation Media
Percoll® est couramment utilisé pour séparer les cellules, les organites, les virus et autres particules subcellulaires.
  • Pour la recherche uniquement
  • Couramment utilisé dans les applications de recherche fondamentale
  • Utilisé dans des solutions salines équilibrées
  • Incolore à légèrement jaune
Milieu à gradient de densité à base de silice destiné à être utilisé pour séparer des cellules, des organites, des virus et d'autres particules subcellulaires. Percoll® comprend des particules de silice enrobées de polyvinylpyrrolidone (PVP) et est couramment utilisé dans les applications de recherche fondamentale. Également utilisé dans des solutions salines équilibrées, du sérum physiologique ou du saccharose 0,25 M, et pour la formation de gradients soit à l'aide de mélangeurs à gradient pratiques, soit par centrifugation à grande vitesse. Solution colloïdale de silice enrobée de polyvinylpyrrolidone (PVP). Liquide/suspension. Incolore à légèrement jaune. Un certificat d'analyse est disponible.
Attention: Percoll is for Research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité