Agitateurs incubateurs, MaxQ™ 6000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
SHKE6000-1CE SHKE6000-8CE SHKE6000-8CEPR SHKE6000-1CEPR
444-0650EA 13800 EUR InStock
444-0650 444-0651 444-1414 444-1070
Agitateurs incubateurs, MaxQ™ 6000
Agitateurs Agitateurs incubateurs
Les agitateurs incubateurs numériques à haute capacité associent une agitation orbitale à une incubation à usage universel pour une plus grande polyvalence. Les unités réfrigérées et standard sont toutes deux dotées de deux étagères à hauteur réglable, ce qui accroît la capacité de stockage. La charnière peut être montée à droite ou à gauche de la porte selon son emplacement dans le laboratoire. La chambre en acier inoxydable est spacieuse et permet d'empiler une plate-forme de 457×457 mm pour doubler la capacité d'agitation. Les applications incluent les suspensions bactériennes, les études de solubilité, les procédures d'extraction, la coloration et la décoloration, les hybridations, les tests de diagnostic, les procédures de lavage, les expressions protéiques et la purification plasmidique.
  • Agitateurs incubateurs grande capacité
  • Capacité par chambre: 16 flacons 250 ml, 2 flacons 6 l
  • Empilables, pour constituer un double incubateur
  • Entraînement à triple excentrique assurant une agitation de grandes quantités d'échantillons, même à grande vitesse
Garantie: pièces 5 ans, mécanisme d'agitation 10 ans
Informations de commande: Livré sans plateforme ni pinces qui doivent être commandées séparément. Une large gamme d'accessoires est disponible, veuillez visiter le site Web ou contacter votre bureau commercial Avantor local pour plus de détails.
Attention: Remarque: la plate-forme universelle peut accueillir au maximum 10× microplaques/plaques à puits profonds, 113 flacons de 10, 64 de 25, 32 de 50, 32 de 125, 16 de 250, 16 de 300, 16 de 500, 9 de 1000, 6 de 2000, 4 de 4000, 2 de 6000, 1 de 2500 ou 4 de 2800 ml.
Adaptateur d'empilage nécessaire. Pour les informations de commande, veuillez nous contacter.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité