Pompe doseuse, Simdos®
Fournisseur: KNF
FEM1.10TT.18S FEM1.10FT.18S FEM1.10KT.18S FEM1.02KT.18S FEM1.02TT.18S FEM1.02FT.18S FEM1.10FT18RCP FEM1.10KT18RCP FEM1.10TT18RCP FEM1.02KT18RCP FEM1.02TT18RCP FEM1.02FT18RCP
224-0064EA 1713 EUR InStock
224-0064 224-0065 224-0063 224-0183 224-0184 KNFAFEM1.02FT.18S KNFAFEM1.10FT18RCP KNFAFEM1.10KT18RCP KNFAFEM1.10TT18RCP 224-0187 224-0188 224-0189
Pompe doseuse, Simdos®
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Pompe de dosage compacte simple et facile à utiliser.
Application : comptage de liquides.
  • Grand écran et interface intuitive avec menus déroulants, calibrage facile
  • Touche unique de programmation
  • Adaptable aux caractéristiques du liquide
  • Tête de pompe située à l’extérieur pour une meilleure protection des composants électroniques
  • Auto-amorçante jusqu’à 3 mCE, peut fonctionner à sec
  • Dosage de 1 à 100 ml/min
  • Reproductibilité de la dose ±1 %
  • Programmation simplifiée de la dose de 1 à 1000 ml
  • Volume distribué de 1 à 1000 ml/min
  • Pression maximale : 6 bar
  • Viscosité maximale : 150 cS
  • Débit de 0,03 à 100 ml/min
  • Tête de pression 60 mWg, tête d'aspiration 2 mWg et 3 mWg respectivement
  • Échange facile de la membrane de transfert en activant la commande de maintenance du programme de service
  • Très faible encombrement
Pump heads available in PP, PVDF or PTFE - diaphragms available in PTFE, valves in FFKM.
Flow rate can either be set manually (version S) or both manually and via an external control device as well as with interface RC232 (version RCP)
Version S:
Commande manuelle par bouton rotatif
Version RC:
Commande par bouton rotatif
Commande analogique (0-10 V, 0-100 mA, 4-20 mA de 0 à 100%)
Start/stop par commande logique (TTL); réinitialisation/amorçage par commande logique (TTL)
Signal de sortie d'alarme
Câble pour commande externe inclus; pédale de commande disponible en option
Informations de commande: Disponible avec différents matériaux de tête de pompe.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité