Stoppers for BOD bottles, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
227670 227672
WHEA227670EA 107 EUR InStock
WHEA227670 WHEA227672
Stoppers for BOD bottles, WHEATON®
Bouchons Bouchons en verre
Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
For 60 ml and 300 ml BOD bottles.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité