L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
FTA® DMPK Cards, Whatman™
Fournisseur: QIAGEN
WB129242 WB129243 WB129241
730-1422EA 816 EUR InStock
730-1422 730-1423 730-1421
FTA® DMPK Cards, Whatman™
Systèmes de stockage des acides nucléiques
Drug metabolism (DM), pharmacokinetic (PK) and toxicokinetic (TK) studies provide crucial insight into how drug candidates behave in the body and are therefore critical steps in drug development.
  • Lower blood volumes, typically 10 to 20 μl per sample
  • Simpler processing, the 3-step DBS procedure is much more straightforward than the cumbersome centrifugation, isolation and clean up of plasma
  • Easier storage and transport, room temperature stability saves on cost of dry ice shipments
These types of analysis traditionally require large volumes of blood (More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité