Spatules doubles
Fournisseur: Bohlender
H915-06 H915-02 H915-04
BOHLH915-06EA 28.5 EUR InStock
BOHLH915-06 BOHLH915-02 BOHLH915-04
Spatules doubles
Spatules
En PTFE blanc.
  • Avec extrémités coniques
  • Résistance chimique universelle
  • Résistance à une température de -200 à +250 °C
  • Adaptées au contact alimentaire (conforme aux exigences de la FDA)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité