L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Magnetic stirring bars, PTFE coated, crosshead
Fournisseur: KARTELL
771 772 773
KART771EA 11.2 EUR InStock
KART771 KART772 KART773
Magnetic stirring bars, PTFE coated, crosshead
Agitateurs Barreaux magnétiques
Cross shaped magnetic stirring bars, coated with PTFE, are ideal for small containers.
  • Effective stirring action
  • Suitable for food stuff
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité