Gants pour salles propres, nitrile, stériles, BioClean Indigo™
Fournisseur: Nitritex
BNPLS6065 BNPLS8085 BNPLS1010
112-4950EA 406 EUR InStock
112-4950 112-4952 112-4949
Gants pour salles propres, nitrile, stériles, BioClean Indigo™
Gants
Ces gants en nitrile ambidextres avec manchettes renforcées résistent à une large gamme de produits chimiques. Ils possèdent également d'excellentes propriétés antistatiques.
  • Stériles, non poudrés, bouts des doigts texturés pour une meilleure préhension
  • Sans protéines de latex naturel, hypoallergéniques
  • La lixiviation prolongée dans de l'eau désionisée pure garantit de très faibles niveaux de chlorures et de métaux extractibles
  • Chaque taille comporte un code-barres unique sur le carton (ITF-14) pour la saisie automatique de données dans les systèmes de contrôle du stock
Utilisables dans les salles blanches de classe 10, ISO 4 ou M2,5.
EN 455, EN 374; Cat. III; AQL 0,65
Certifications: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU)2016/425 Module D certifications.
Conforms to Category 3 - Complex Design Personal Protective Equipment PPE Regulation (EU)2016/425.
Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment.
Complies with the requirements of European Glove Standards EN 420:2003 +A1:2009, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 and EN 421:2010.
Physical properties comply with European Medical Glove Standard EN 455-2:2015.
Sterilized in accordance with ISO 11137-1:2006.
Suitable for contact with all foodstuffs. Regulation (EC)1935/2004 and (EC) 2023/2006.
Tested against permeation standard ASTM D6978-05 for cytotoxic drugs.
Conditionnement: une paire avec manchettes par pochette plastique interne ; une pochette interne par sachet en PE « Easy Tear™ » ; 10 paires par sachet en PE extérieur scellé ; 20 sachets extérieurs par carton scellé ; un emballage en carton scellé par carton (200 paires).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité