Gants pour salles propres, nitrile, stériles, BioClean N-Plus™
Fournisseur: Nitritex
BNPS100 BNPS80 BNPS65 BNPS60 BNPS70 BNPS75 BNPS85 BNPS90
112-3865 112-3870 112-3867 112-3866 112-3868 112-3869 112-3871 112-3872
Gants pour salles propres, nitrile, stériles, BioClean N-Plus™
Gants
Ces gants anatomiques en nitrile avec manchettes renforcées offrent une bonne résistance aux produits chimiques et cytotoxiques. Ils présentent une excellente propriété antistatique. Adaptés aux applications de chimiothérapie.
  • Stériles, non poudrés, finition texturée pour une meilleure préhension
  • Sans protéine de latex naturel, hypoallergéniques
  • Longueur étendue pour une protection jusqu'au coude
  • Manchettes renforcées pour un enfilage aisé
Utilisation en salles propres de classe 10, ISO 4 ou M2.5.
Comptage typique des particules ≥0,5 μm : <1800 comptes/cm²
Absence de trous (version finale) : Performance 1,0 AQL
EN 455, EN 374; Cat. III; AQL 1.5
Certifications: Fabriqué dans un site détenant les certifications ISO 9001:2015 et (UE)2016/425 Module D.
Conforme à la catégorie 3 - Équipement de protection individuelle de conception complexe Règlement (UE)2016/425 sur les EPI.
Fabriqué dans un environnement certifié ISO Classe 4 par le NEBB.
Conforme aux exigences des normes européennes sur les gants EN 420:2003 +A1:2009, EN 374-1:2016 Type B, EN 374-5:2016 et EN 421:2010.
Les propriétés physiques sont conformes à la norme européenne sur les gants médicaux EN 455-2:2015.
Stérilisés conformément à la norme ISO 11137-1:2006.
Adaptés au contact avec toutes les denrées alimentaires. Règlement (CE)1935/2004 et (CE) 2023/2006.
Testé par rapport à la norme de perméation ASTM D6978-05 pour les médicaments cytotoxiques.
Conditionnement: Une paire avec manchettes par pochette plastique; une pochette par sachet en PE EasyTear™; dix paires par sachet en PE extérieur scellé ; 20 sachets extérieurs par carton scellé; un carton scellé par carton (200 paires).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité