Gants pour salles propres, polychloroprène, stériles, BioClean P-Zero™
Fournisseur: Nitritex
BPZS80 BPZS90 BPZS60 BPZS65 BPZS70 BPZS75 BPZS85
112-3877EA 613 EUR InStock
112-3877 112-3879 112-3873 112-3874 112-3875 112-3876 112-3878
Gants pour salles propres, polychloroprène, stériles, BioClean P-Zero™
Gants
Ces gants ergonomiques avec manchettes renforcées sont résistants aux produits chimiques et cytotoxiques. Ils sont notamment adaptés aux applications de chimiothérapie (ASTM D 6978-05 tested).
  • Stériles, non poudrés, finition texturée pour une meilleure préhension
  • Sans latex pour empêcher les allergies au latex de type 1
  • Manchettes renforcées: Enfilage aisé et stabilité au bras
  • Polychloroprène pour une exceptionnelle sensation tactile
  • Excellentes propriétés antistatiques
Pour salles propres de classes 10, ISO 4 ou M2.5 de qualité BPF EU de classe A.
EN 374-1/2/3, EN 455; Cat. III, AQL 1,5
Certifications: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU)2016/425 Module D certifications.
Conforms to Category 3 - Complex Design Personal Protective Equipment PPE Regulation (EU)2016/425.
Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment.
Complies with the requirements of European Glove Standards EN 420:2003 +A1:2009, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 and EN 421:2010.
Physical properties comply with European Medical Glove Standard EN 455-2:2015.
Sterilised in accordance with ISO 11137-1:2006.
Suitable for contact with all foodstuffs. Regulation (EC)1935/2004 and (EC) 2023/2006.
Tested against permeation standard ASTM D6978-05 for cytotoxic drugs.
Conditionnement: Une paire avec manchettes par pochette plastique; une pochette par sachet en PE EasyTear™; dix paires par sachet en PE extérieur scellé; 20 sachets extérieurs par carton scellé; un carton scellé par carton (200 paires).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité